추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
특징
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
포장
ampule of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
농도
20 μg/mL in methanol
형식
single component solution
저장 온도
−20°C
SMILES string
O1[C@H](CC(=C(C1=O)CO)C)[C@H]([C@@H]2[C@@]3([C@H]([C@@H]4[C@@H]5O[C@@H]5[C@@]6([C@@]([C@H]4CC3)(C(=O)C=CC6)C)O)CC2)C)C
InChI
1S/C28H38O6/c1-14-12-20(33-25(31)16(14)13-29)15(2)17-7-8-18-22-19(9-11-26(17,18)3)27(4)21(30)6-5-10-28(27,32)24-23(22)34-24/h5-6,15,17-20,22-24,29,32H,7-13H2,1-4H3/t15-,17+,18-,19-,20+,22-,23-,24-,26+,27-,28-/m0/s1
InChI key
AWVMHXZWAKRDGG-MEBIVHGNSA-N
일반 설명
Discover the entire range of phytochemical certified reference material solutions from Cerilliant
기타 정보
법적 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F
Flash Point (°C)
9.7 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.