주요 문서
900603P
Avanti
PhotoClick GM1 (synthetic)
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
PhotoClick GM1 Ganglioside (synthetic, ammonium salt)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C70H122N6O31
CAS Number:
Molecular Weight:
1543.74
UNSPSC 코드:
12161700
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
package of 1 × 1 mg
package of 1 × 500 μg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
click reagents
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCC1(N=N1)CCCC#C)=O)CO[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H]([C@H](O[C@@]4(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)[C@@](NC(C)=O)([H])[C@@H](O)C4)[C@H]3O)O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H]([C@H](O[C@@H]6O
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900603P-1MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900603P-500UG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)