주요 문서
900117P
Avanti
PGE2
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
Prostaglandin E2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H32O5
Molecular Weight:
352.47
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.21
분석
>99% (TLC)
형태
powder
포장
pkg of 1 × 10 mg (900117P-10MG)
pkg of 1 × 5 mg (900117P-5MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1CC([C@H](C/C=C\CCCC(O)=O)[C@H]1/C=C/[C@@H](O)CCCCC)=O
포장
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (900117P-5MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3