주요 문서
900112P
Avanti
PGF1α-d9
Avanti Research - A Croda Brand, powder
동의어(들):
Prostaglandin F1α-d9
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H27D9O5
CAS Number:
Molecular Weight:
365.55
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.12
분석
99% (TLC)
양식
powder
포장
package of 1 × 100 μg
package of 1 × 50 μg
package of 1 × 500 μg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@H](CCCCCCC(O)=O)[C@@H](/C=C/[C@@H](O)CC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])[C@H](O)C1
InChI
1S/C20H36O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h12-13,15-19,21-23H,2-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b13-12+/t15-,16+,17+,18-,19+/m0/s1/i1D3,2D2,3D2,6D2
InChI key
DZUXGQBLFALXCR-XNRKUTMYSA-N
일반 설명
Prostaglandin F1α-d9 (PGF1α-d9) is a deuterated derivative of PGF1α.
포장
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (900112-50UG)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (900112-100UG)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (900112-500UG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)