주요 문서
880241P
Avanti
DSPE-PEG(2000)-N-triphenylphosphonium
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[(polyethylene glycol)-2000]-N-[4-(triphenylphosphonium)butanamide]
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C154H282N2O55P2
CAS Number:
Molecular Weight:
3103.81
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.79
분석
(TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1x1 mg (880241P-1MG)
pkg of 1x5 mg (880241P-5MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO/C=C\NC(CCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880241P-1MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880241P-5MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)