880136P
Avanti
DSPE-PEG(2000)-square
Avanti Research™ - A Croda Brand (880136P), powder
동의어(들):
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[square(polyethylene glycol)-2000] (sodium salt)
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C138H266N2NaO57P
CAS Number:
Molecular Weight:
2919.53
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
추천 제품
분석
99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 10 mg (880136P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (880136P-25mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand (880136P)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
일반 설명
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphorylethanolamine-polyethylene glycol 2000 (DSPE PEG 2000) are potent agents for drug delivery. They are oblate spheroids in aqueous solutions and the diameter varies from 18nm to 90nm.
포장
5ml Amber Glass Screw Cap Vial
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Effect of the lipid chain melting transition on the stability of DSPE-PEG (2000) micelles
Kastantin M, et al.
Langmuir, 25(13), 7279-7286 (2009)