주요 문서
870750P
Avanti
10:0 (3-Oxo) CoA
Avanti Research - A Croda Brand 870750P, powder
동의어(들):
3-oxo decanoyl Coenzyme A
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C31H61N10O18P3S
CAS Number:
Molecular Weight:
986.86
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (870750P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 870750P
응용 분야
lipidomics
지질 유형
coenzymes
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CC(CCCCCCC)=O)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C31H52N7O18P3S/c1-4-5-6-7-8-9-19(39)14-22(41)60-13-12-33-21(40)10-11-34-29(44)26(43)31(2,3)16-53-59(50,51)56-58(48,49)52-15-20-25(55-57(45,46)47)24(42)30(54-20)38-18-37-23-27(32)35-17-36-28(23)38/h17-18,20,24-26,30,42-43H,4-16H2,1-3H3,(H,33,40)(H,34,44)(H,48,49)(H,50,51)(H2,32,35,36)(H2,45,46,47)
InChI key
AZCVXMAPLHSIKY-UHFFFAOYSA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870750P-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)