포장
pkg of 1 × 5 mg (870731P-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 870731P
응용 분야
lipidomics
지질 유형
coenzymes
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCC/C=C\CCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C39H68N7O17P3S.3H3N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-30(48)67-23-22-41-29(47)20-21-42-37(51)34(50)39(2,3)25-60-66(57,58)63-65(55,56)59-24-28-33(62-64(52,53)54)32(49)38(61-28)46-27-45-31-35(40)43-26-44-36(31)46;;;/h14-15,26-28,32-34,38,49-50
InChI key
MWMWRTNFCHQAGB-GFCZCHAHSA-N
일반 설명
18:1 (n12) Coenzyme A, also known as (6Z-octadecenoyl) coenzyme A, is a coenzyme A derivative of (6Z)-Octadec-6-enoic acid.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870731P-5mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.