주요 문서
870730P
Avanti
18:1(n7) Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand 870730P, powder
동의어(들):
(11Z-octadecenoyl) Coenzyme A (ammonium salt)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C39H77N10O17P3S
CAS Number:
Molecular Weight:
1083.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
양식
powder
포장
pkg of 1 × 5 mg (with stopper and crimp cap (870730P-5mg))
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 870730P
응용 분야
lipidomics
지질 유형
coenzymes
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C39H68N7O17P3S.3H3N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-30(48)67-23-22-41-29(47)20-21-42-37(51)34(50)39(2,3)25-60-66(57,58)63-65(55,56)59-24-28-33(62-64(52,53)54)32(49)38(61-28)46-27-45-31-35(40)43-26-44-36(31)46;;;/h9-10,26-28,32-34,38,49-50H
InChI key
RHSWTCMGLCWEKJ-PIPRWYFSSA-N
일반 설명
18:1(n7) Coenzyme A, also known as (11Z-octadecenoyl) coenzyme A, is a coenzyme A derivative of monounsaturated fatty acid vaccenic acid (18:1 n7).
포장
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (870730P-5mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)