포장
pkg of 1 × 10 mg (870726P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (870726P-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 870726P
응용 분야
lipidomics
지질 유형
coenzymes
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C47H86N7O17P3S.3H3N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-38(56)75-31-30-49-37(55)28-29-50-45(59)42(58)47(2,3)33-68-74(65,66)71-73(63,64)67-32-36-41(70-72(60,61)62)40(57)46(69-36)54-35-53-39-43(48)51-34-52-44(39)54;;;/h34-36,40-42,46,57-58H,4-33H2,1-3H3,(H,49,55)(H,50,59)(H,63,64)(H,65,66)(H2,48,51,52)(H2,60,61,62);3*1H3/t36-,40?,41+,42+,46-;;;/m1.../s1
InChI key
XKPNJROJQZVENY-PQBGVFARSA-N
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.