주요 문서
860694P
Avanti
Sphinganine-1-Phosphate-d7
powder, Avanti Research - A Croda Brand (860694P)
동의어(들):
D-erythro-sphinganine-1-phosphate-d7
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H33D7NO5P
CAS Number:
Molecular Weight:
388.53
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.12
분석
99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (860694P-1MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand (860694P)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@](CCCCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)[C@@]([H])([NH3+])COP([O-])(O)=O
InChI
1S/C18H40NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(20)17(19)16-24-25(21,22)23/h17-18,20H,2-16,19H2,1H3,(H2,21,22,23)/t17-,18+/m0/s1/i1D3,2D2,3D2
InChI key
YHEDRJPUIRMZMP-GEZFCKIXSA-N
일반 설명
Sphinganine-1-phosphate-d7 is a deuterated derivative of Sphinganine-1-phosphate.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)