주요 문서
860511C
Avanti
12:0 Biotin-18:1 PE
Avanti Research - A Croda Brand, chloroform solution
동의어(들):
1-(12-Biotinyl[aminododecanoyl])-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C45H83N4O10PS
CAS Number:
Molecular Weight:
903.20
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
chloroform solution
포장
pkg of 1 × 1 mL (860511C-1MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
농도
1 mg/mL in chloroform (860511C-1MG)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCNC(CCCC[C@]1([H])SC[C@@]2([H])[C@]1([H])NC(N2)=O)=O)=O
InChI
1S/C45H83N4O10PS/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-18-21-24-31-43(52)59-38(36-58-60(54,55)57-34-32-46)35-56-42(51)30-23-20-17-15-13-16-19-22-27-33-47-41(50)29-26-25-28-40-44-39(37-61-40)48-45(53)49-44/h9-10,38-40,44H,2-8,11-37,46H2,1H3,(H,47,50)(H,54,55)(H2,
InChI key
DALBPRHGCHKREH-IBTAXAMTSA-N
포장
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860511C-1MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)