주요 문서
860377P
Avanti
18:1 aminoethyl PC
powder
동의어(들):
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (N-aminoethyl)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C45H87N2O8P
CAS Number:
Molecular Weight:
815.15
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
99% (TLC)
양식
powder
포장
package of 1 × 1 mg
package of 1 × 5 mg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(CCN)C)(OC[C@H](OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C45H87N2O8P/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-44(48)52-41-43(42-54-56(50,51)53-40-39-47(3,4)38-37-46)55-45(49)36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2/h19-22,43H,5-18,23-42,46H2,1-4H3/b21-19-,22-20-/t43-/m1/s1
InChI key
QKVDWXUJUFMUCN-PPRNVHBYSA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860377P-1MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860377P-5MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)