주요 문서
855780C
Avanti
2S-18:1 Lyso PC
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
3-hydroxy-2-oleoyl-sn-glycero-1-phosphocholine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H52NO7P
Molecular Weight:
521.67
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
chloroform solution
포장
package of 1 × 1 mL
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
농도
5 mg/mL
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO)=O
InChI
1S/C26H52NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-26(29)34-25(23-28)24-33-35(30,31)32-22-21-27(2,3)4/h12-13,25,28H,5-11,14-24H2,1-4H3/b13-12-/t25-/m0/s1
InChI key
SULIDBRAXVDKBU-AYZYJWAHSA-N
포장
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (855780-5MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)