분석
>99% (TLC)
양식
chloroform solution
포장
pkg of 1 × 1 mL (855725C-10MG)
pkg of 1 × 1 mL (855725C-1MG)
pkg of 1 × 1 mL (855725C-5MG)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
농도
1 mg/mL in chloroform (855725C-1MG)
10 mg/mL in chloroform (855725C-10MG)
5 mg/mL in chloroform (855725C-5MG)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[NH3+])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO)=O
InChI
1S/C23H46NO7P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-23(26)31-22(20-25)21-30-32(27,28)29-19-18-24/h9-10,22,25H,2-8,11-21,24H2,1H3,(H,27,28)/b10-9-/t22-/m1/s1
InChI key
NOVZJYYJYIFXJC-MZMPXXGTSA-N
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.