Key Documents
850857C
Avanti
Ent-DMPC
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
2,3-Dimyristoyl-sn-glycero-1-phosphocholine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C36H72NO8P
Molecular Weight:
677.93
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
형태
chloroform solution
포장
package of 1 × 1 mL
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
농도
5 mg/mL
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O)=O
포장
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850857C-5MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable