850468C
Avanti
18:0-18:2 PC
1-stearoyl-2-linoleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
동의어(들):
1-octadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(18:0/18:2(9Z,12Z))
About This Item
추천 제품
분석
>99% (TLC)
양식
liquid
포장
pkg of 1 × 2.5 mL (850468C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (850468C-200mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 850468C
농도
10 mg/mL (850468C-25mg)
25 mg/mL (850468C-200mg)
지질 유형
phospholipids
cardiolipins
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C44H84NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h15,17,21,23,42H,6-14,16,18-20,22,24-41H2,1-5H3/b17-15-,23-21-/t42-/m1/s1
InChI key
FORFDCPQKJHEBF-VPUSDGANSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Liver,Kidney, Respiratory system
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.