Key Documents
810307C
Avanti
TopFluor-SOBRAC
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
TopFluor-SOBRAC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C28H41BBrF2N3O3
CAS Number:
Molecular Weight:
596.36
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
형태
chloroform solution
포장
pkg of 1 × 1 mL
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
농도
250 μg/mL in chloroform
응용 분야
microbiology
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC[C@@](NC(CBr)=O)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCC1=C2[N+]([B-](F)(F)N3C1=C(C)C=C3C)=C(C)C=C2C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (810307C-250UG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable