주요 문서
700342E
Avanti
Leukotriene C4
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
6R-(((R)-2-((S)-4-amino-4-carboxybutanamido)-3-((carboxymethyl)amino)-3-oxopropyl)thio)-5S-hydroxyicosa-7E,9E,11Z,14Z-eicosatetraenoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C30H47N3O9S
CAS Number:
Molecular Weight:
625.77
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
ethanol solution
포장
pkg of 1 × 100 μg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
농도
100 μg/mL
지질 유형
neutral glycerides
neutral lipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
-65 to -96°C
SMILES string
OC(CCC[C@H](O)[C@H](SC[C@@H](C(NCC(O)=O)=O)NC(CC[C@H](N)C(O)=O)=O)/C=C/C=C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C30H47N3O9S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16-25(24(34)15-14-17-27(36)37)43-21-23(29(40)32-20-28(38)39)33-26(35)19-18-22(31)30(41)42/h6-7,9-13,16,22-25,34H,2-5,8,14-15,17-21,31H2,1H3,(H,32,40)(H,33,35)(H,36,37)(H,38,39)(H,41,42)/b7-6-,10-9-,12-11+,16-1
InChI key
GWNVDXQDILPJIG-NXOLIXFESA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial/Argon/Foil Bag (700342E-100UG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
55.4 °F
Flash Point (°C)
13 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)