분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
package of 1 × 1 mg
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=P(OP([NH2+][O-])([O-])=O)(OC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CCC=C(C)C)[NH2+][O-].[NH4+]
InChI
1S/C15H30N2O7P2.H3N/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-23-26(22,17-19)24-25(20,21)16-18;/h7,9,11H,5-6,8,10,12,16-17H2,1-4H3,(H,20,21);1H3/b14-9+,15-11+;
InChI key
VDRMCXLPAVFNBU-NDHHSALASA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700300P-1MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.