Key Documents
700241P
Avanti
Apocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
8(14),5β-Cholenoic acid-3α,12α-diol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H38O4
CAS Number:
Molecular Weight:
390.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
41141802
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
형태
powder
포장
package of 1 × 5 mg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
bile acids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700241P-5MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable