주요 문서
700191P
Avanti
Oxidized 18:2 cholesterol(d7)
Avanti Research - A Croda Brand (700191P), powder
동의어(들):
Oxidized cholesteryl(d7) linoleate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 500 μg (700191P-500UG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand (700191P)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
일반 설명
Cholesteryl linoleate (LA-CE) is a major polyunsaturated fatty acid- containing cholesterol ester. It is found in the core of low density lipoprotein (LDL).
생화학적/생리학적 작용
Cholesteryl linoleate (LA-CE) exhibits bactericidal property.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700191P-500UG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
Lipids including cholesteryl linoleate and cholesteryl arachidonate contribute to the inherent antibacterial activity of human nasal fluid
Do Thai Q, et al.
Journal of Immunology, 181(6), 4177-4187 (2008)
Endogenous cholesterol ester hydroperoxides modulate cholesterol levels and inhibit cholesterol uptake in hepatocytes and macrophages
Guo S et al.
Redox Biology, 21, 101069-101069 (2019)