주요 문서
700106P
Avanti
Ent-25-hydroxycholesterol
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
Ent-25-hydroxycholesterol (unnatural enantiomer)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H46O2
Molecular Weight:
402.65
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.21
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg ((700106P-1MG))
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700106P-1MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)