주요 문서
700076P
Avanti
8(14)-dehydrocholesterol
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
cholesta-5,8(14)-dien-3β-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H44O
CAS Number:
Molecular Weight:
384.64
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (700076P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
SMILES string
C[C@@]12C(CCC2C(CCCC(C)C)C)=C3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)C3CC1
InChI key
DJNCIOAUQVURTQ-KVMRZRRHSA-N
생화학적/생리학적 작용
8(14)-dehydrocholesterol is a cholestadienol. The free radical oxidation leads to abstraction of hydrogen at the bis-allylic positions leading to formation of D7-3,5-dihydroxycholest-7-en-6-one (DHCEO).
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700076P-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)