주요 문서
700073P
Avanti
T-MAS
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
14-norlanosterol; 4,4-dimethylzymosterol; T-MAS; 110892, 4,4-dimethylcholest-8(9),24-dien-3β-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C29H48O
CAS Number:
Molecular Weight:
412.69
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
설명
4,4-dimethyl-cholest-8(9),24-dien-3β-ol
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (700073P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
SMILES string
C[C@]12CCC([C@](CC[C@H](O)C3(C)C)(C)C3CC4)=C4C1CC[C@]2([H])[C@]([H])(C)CCC=C(C)C
InChI
1S/C29H48O/c1-19(2)9-8-10-20(3)22-12-13-23-21-11-14-25-27(4,5)26(30)16-18-29(25,7)24(21)15-17-28(22,23)6/h9,20,22-23,25-26,30H,8,10-18H2,1-7H3/t20-,22-,23+,25+,26+,28-,29-/m1/s1
InChI key
CHGIKSSZNBCNDW-QGBOJXOESA-N
일반 설명
14-demethyl-lanosterol acts as an intermediate in cholesterol biosynthesis. It is used to stimulate oocytes for meiosis. 14-demethyl-lanosterol modulates cumulus expansion.
애플리케이션
14-demethyl-lanosterol has been used to reduce cancer cell viability and increase cancer cell sensitivity to erlotinib.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700073P-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
The chemistry of the vitamins (1965)
Yen and Jaffe's Reproductive Endocrinology: Physiology, Pathophysiology, and Clinical Management (2009)
Targeting C4-demethylating genes in the cholesterol pathway sensitizes cancer cells to EGF receptor inhibitors via increased EGF receptor degradation
Sukhanova A, et al.
Cancer Discovery, 3(1), 96-111 (2013)