주요 문서
700067P
Avanti
dihydrolanosterol
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
Lanostenol; Lanost-8-en-3b-ol; 5a-Lanost-8-en-3b-ol; DHL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C30H52O
CAS Number:
Molecular Weight:
428.73
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
설명
24,25-dihydrolanosterol
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (700067P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (700067P-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[C@]12CCC([C@](CC[C@H](O)C3(C)C)(C)C3CC4)=C4[C@]1(C)CC[C@]2([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C30H52O/c1-20(2)10-9-11-21(3)22-14-18-30(8)24-12-13-25-27(4,5)26(31)16-17-28(25,6)23(24)15-19-29(22,30)7/h20-22,25-26,31H,9-19H2,1-8H3/t21-,22-,25?,26+,28-,29-,30+/m1/s1
InChI key
MBZYKEVPFYHDOH-XCEBNUDKSA-N
일반 설명
Dihydrolanosterol is a natural sterol.
애플리케이션
Dihydrolanosterol has been used to induce degradation of 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A reductase (HMGCR).
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700067P-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700067P-5mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Discovery of a potent HMG-CoA reductase degrader that eliminates statin-induced reductase accumulation and lowers cholesterol
Jiang SY, et al.
Nature Communications, 9(1), 5138-5138 (2018)