주요 문서
690014X
Avanti
Solvent Mixture 20:9:1
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
PIP Mixture
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
양식
chloroform:methanol:water
포장
pkg of 4 × 1 mL each (690014X-1EA)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
응용 분야
lipidomics
metabolomics
저장 온도
2-30°C
포장
5 mL Clear Glass Sealed Ampules, packaged as 4 × 1 mL (690014X-1EA)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
95.0 °F
Flash Point (°C)
35 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)