분석
>99% (TLC)
양식
methanol solution
포장
package of 1 × 100 μg (330839W-100UG)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C (−15°C to −25°C)
포장
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330839W-100UG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F
Flash Point (°C)
9.7 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.