주요 문서
330273W
Avanti
Glycochenodeoxycholic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
5ß-cholanic acid-3α,7α-diol N-(carboxymethyl)-amide-d4
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H39D4NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
453.65
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.12
분석
99% (MS)
형태
methanol solution
포장
package of 1 × 100 μg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
농도
100 μg/mL in methanol
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([2H])([2H])[C@@H](O)C3([2H])[2H])(C)[C@]3([H])C[C@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@@]([H])(C)CCC(NCC(O)=O)=O
포장
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330273W-100UG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
51.8 °F
Flash Point (°C)
11 °C