주요 문서
330257W
Avanti
Deoxycholic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
5β-cholanic acid-3α,12α-diol (2,2,4,4-d4)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H36D4O4
CAS Number:
Molecular Weight:
396.60
MDL number:
UNSPSC 코드:
41141802
NACRES:
NA.12
양식
methanol solution
포장
package of 1 × 100 μg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
농도
100 μg/mL
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@@H](C([C@@H](C(C4)([2H])[2H])O)([2H])[2H])CC3)C)C1)CC[C@@H]2[C@@H](CCC(=O)O)C)C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-/m1/s1/i10D2,12D2
InChI key
KXGVEGMKQFWNSR-FCSCGBJGSA-N
포장
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330257W-100UG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
51.8 °F
Flash Point (°C)
11 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)