주요 문서
Z804622
Sigma-Aldrich
Round crystal window
CaF2, diam. × thickness 13 mm × 2 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
SB.32
material
CaF2
기술
IR spectroscopy: suitable
직경 × 두께
13 mm × 2 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Cut and polished quality crystal windows.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z804622-1EA4061833335208