주요 문서
Z767719
IKA® C-MAG HS digital IKAMAG hot plate magnetic stirrers
model, HS 4, AC/DC input 230 V AC, UK plug
동의어(들):
hot plate magnetic stirrers, hot plate stirrers, magnetic stirrers, stirrers
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103800
NACRES:
NB.72
material
ceramic plate
설명
glass ceramics heating plate
heating rate 2.5 K/min
temp sensor PT-1000
특징
CSA approved
model HS 4
Protection class according to DIN EN 60529 - IP 21
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
IKA 0004240202
파라미터
0-6 (speed scale)
100-1500 rpm speed
50-500 °C temp. limit
50-500 °C temp. range
너비 × 높이 × 깊이
150 mm × 105 mm × 260 mm
막대 길이
30 mm
플레이트 너비 × 길이
100 mm × 100 mm
플레이트 크기 × 너비 × 길이
× 100 mm × 100 mm
교반기 용량
5 L
출력
250 W
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
New magnetic stirrer with heating and ceramic heating plate which offers excellent chemical resistance.
  • Powerful motor for stirring quantities of up to 15 L (H2O)
  • Simultaneous digital display of target and actual temperatures via LCD display
  • Directly connection for a PT 1000 temperature sensor enable a precise temperature control included in delivery)
  • Display of actual temperature value in medium with 0.1 K resolution when using PT 1000 temperature sensor
  • 3 operating modes to choose (standard, safe, adjustment protection)
  • Fixed safety circuit of 550°C
  • Hot Top indicator >> hot surface warning to prevent burns!
  • Digital error code display
  • Elevated control panel for protection against leaking liquids
법적 정보
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
IKAMAG is a trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z767719-1EA