설명
tilt angle: 0 to 30°
특징
CSA approved: no
제조업체/상표
Benchmark Scientific BR2000
파라미터
2-30 rpm speed
4-65 °C temp. range
5 lb load
너비 × 깊이 × 높이
14 in. (35 cm) × 12 in. (30 cm) × 8 in. (20 cm)
플렛폼 길이 × 너비
14 in. (35 cm) × 12 in. (30 cm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The BenchRocker 2D is designed to provide the precise speeds and tilt angles required for a broad range of molecular and biological mixing applications. The user can adjust both parameters to match the vessel size and the volume of liquid being mixed, yielding optimum results.
애플리케이션
The BenchRocker™ variable 2D rocker may be used in “see-saw” type rocking applications. It is also suitable for blot washing, gel staining, and destaining.
특징 및 장점
- Quiet, high capacity, multi-purpose platform rocker.
- Autoclavable flat, non-skid rubber mats available.
- Maintenance-free brushless motors.
- Operates in cold rooms down to 4°C and incubators up to 65°C.
- Load capacity-2.0kg (4.4lb).
- Provided with additional accessories like optional stacking platform and dimpled mat.
법적 정보
BenchRocker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.