주요 문서
Z674575
GyroMini nutating mixer
AC/DC input 230 V AC, UK plug
동의어(들):
lab equipment accessory
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103801
NACRES:
NB.73
제조업체/상표
Labnet S0500-230V-UK
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Small foot print means less bench space needed
  • Gyratory action provides gentle, thorough mixing
  • Ideal for mixing blood samples in centrifuge tubes
  • Fixed speed and pitch provide optimum agitation
  • Safe for cold room use
The GyroMini is supplied with a dimpled mat for holding tubes firmly in place.
법적 정보
GyroMini is a trademark of Labnet Intl., Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)