설명
tilt angle: +/- 8°
특징
CE compliant
제조업체/상표
Benchmark Scientific BR1000-230-UK plug
파라미터
12 rpm speed (10 rpm for 230V)
4-65 °C temp. range
5 lb load
너비 × 깊이 × 높이
13.5 in. (34 cm) × 12 in. (30 cm) × 4.7 in. (12 cm)
플렛폼 길이 × 너비
12 in. (30 cm) × 12 in. (30 cm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The BenchBlotter is an economical "workhorse" rocker, designed for common molecular lab applications such as blotting, staining/destaining, etc. Optimized for blot washing and gel staining, the BenchBlotter gently mixes at 12 rpm with a +/- 8° tilt. The dual platform accessory doubles the work surface, and the unit is cold room and incubator safe.
법적 정보
BenchBlotter is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.