주요 문서
Z743204
Julabo® bath test tube racks
to fit 10 tubes, size 50 mL , Falcon, stainless steel
동의어(들):
tube holder
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103706
NACRES:
NB.77
material
stainless steel
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Julabo 9970323
파라미터
150 °C max. temp.
크기
50 mL , Falcon
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Stainless steel rack suitable for temperatures up to 150°C. If solvent based samples or acidic samples are tempered above 60°C, it is recommended using test glass inserts made of stainless steel.
법적 정보
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z743204-1EA