주요 문서
Z743200
Julabo® bath test tube racks
to fit 90 test tubes, diam. 12 mm (13 mm), plastic
동의어(들):
tube holder
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103706
NACRES:
NB.77
material
plastic
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Julabo 9970301
파라미터
100 °C max. temp.
직경
12 mm (13 mm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Plastic rack suitable for temperatures up to 100°C. If solvent based samples or acidic samples are tempered above 60°C, it is recommended using test glass inserts made of stainless steel, as the plastic can be attacked.
법적 정보
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)