material
stainless steel bath
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Julabo 9012512
온도 측정 범위
20-150 °C
수조 용량
8.5 L (12 L)
외부 너비 × 길이 × 높이
33 cm × 49 cm × 47 cm
개방부 너비 × 길이 × 높이
22 cm × 15 cm × 20 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
CORIO CD heating circulators feature professional technology for high standards. These units facilitate internal temperature control in the bath tank or control of externally connected applications.
Your advantages
Your advantages
- Models for internal and external applications
- Bright, white, easy to read display
- Very quiet
- Easy pump change-over between internal and external circulation
- USB connection
- High-quality bath tanks made of stainless steel with bath lid and drain tap
- Integrated cooling coil for counter-cooling
법적 정보
CORIO is a trademark of Julabo GmbH
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.