주요 문서
Z549886
Sigma-Aldrich
Aldrich® jacketed three-neck flask
full jacket, capacity 500 mL, center joint: ST/NS 29/42
동의어(들):
boiling flask, flask round, flask round bottom
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
round bottom
three-neck
three-neck flask
조인트
center joint: ST/NS29/42
무균
non-sterile
특징
closure type Standard Taper Joint
포장
pack of 1
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
용량
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Unique design which incorporates a flush-closing PTFE drain valve eliminating unwanted dead space.
Features:
  • Eliminates dead space for complete stirring of flask contents
  • Allows for complete draining without breaking down flask set-up
  • Liquid cooled or heated with liquid or steam
  • 24/40 side joints
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z549886-1EA4061832133041