주요 문서
Z742992
Julabo® CORIO C open heating bath circulator
C-B27, capacity 17 L (27 L), stainless steel bath (Insulated), temperature 20-100 °C, AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug (5-15P)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103706
NACRES:
NB.77
material
stainless steel bath (Insulated)
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Julabo 9011427
온도 측정 범위
20-100 °C
용량
17 L (27 L)
외부 너비 × 길이 × 높이
38 cm × 58 cm × 47 cm
개방부 너비 × 길이 × 높이
30 cm × 35 cm × 20 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Open heating bath circulators are designed for internal applications in the circulator bath.
CORIO C open heating bath circulators in this range are equipped with bath tanks made of Polycarbonat or stainless steel.
Available accessories include a variety of test tube racks, immersion-height adjustable platforms and cooling coils. The circulator can be removed for easy cleaning of the bath tanks.
법적 정보
CORIO is a trademark of Julabo GmbH
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)