주요 문서
Z742572
Optional rotor for PlateFuge Microcentrifuge
for 2 x deepwell plates up to 35 mm height
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
NACRES:
NB.78
특징
to hold 2 x deep well plates (up to 35 mm tall)
for 2 x deepwell plates up to 35 mm height
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Benchmark Scientific C2000-DWMP
파라미터
1500 max. RCF
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models PlateFuge Microcentrifuge
관련 카테고리
일반 설명
PlateFuge Microplate Optional Rotor
This optional rotor can carry deep well plates up to 35mm tall. This rotor also spins at a lower speed with the increase in tube size.
법적 정보
PlateFuge is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z742572-1EA4061826161852