Key Documents
Z742677
Artis Tweezer
Style 7-SA
동의어(들):
Artis Tweezer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
27112105
NACRES:
MA.01
특징
tip style (Curved, super fine)
제조업체/상표
Aven 18072ARS
기술
PCR: suitable
길이
115 mm (4.5 in.)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Aven′s innovative Artis Tweezers have set a new precedent for precision. Our cutting edge design features a angled bend at the end of the tip, which provides a softer overall grip with a large surface area that reduces hand fatigue, enhancing productivity.
The durable tweezers are protected by an attractive ESD safe coating, and the highly polished stainless steel tips with rounded edges allow operators to handle very fine wire, miniature parts, electrical components, and other delicate materials in a confined space without risk of damage.
애플리케이션
Curved, super fine points for assembly work
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 9
1 of 9