Merck
모든 사진(6)
주요 문서
T4662
Tweezers
Style #5, Fine needle-sharp, Inox alloy (not anti-magnetic)
동의어(들):
fine forceps, fine tweezers, needle tweezers
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
27112105
NACRES:
MA.01
material
Inox alloy (not anti-magnetic)
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Ted Pella 505
크기
110 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Specifically designed for microscopy applications. All are ultra-high precision tools of Swiss manufacture.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)