주요 문서
Z742521
Block for digital dry bath and MyBlock
for 20 x 10 mm test tubes or 20 x 2.0 mL centrifuge tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41102404
NACRES:
NB.77
특징
Holds 20 x 2 mL tubes
Holds 20 x 10 mm test tubes
for 20 x 10 mm test tubes or 20 x 2.0 mL centrifuge tubes
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Benchmark Scientific BSW10
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For use with Benchmark Digital Dry Bath
  • Material: high grade aluminum
  • Precision machined to match the tube shape and size, providing unsurpassed temperature uniformity
법적 정보
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)