material
polycarbonate
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
2mag 40850
파라미터
35-72 °C temp. range
내부 너비(W) × 직경(D) × 높이(H)
280 mm × 540 mm × 178 mm
외부 너비(W) × 직경(D) × 높이(H)
300 mm × 560 mm × 198 mm
중량
6.2 kg
일반 설명
Durable, robust bath, made of polycarbonate, easy to clean,
suitable for MIXdrive 1/6/15/60 and MIXdrive 1 XS/1 eco.
Water bath made of polycarbonate, durable up to +50 C,
robust, easy to clean, suitable for MIXdrive 1/6/15/60 as
well as MIXdrive 1 XS/1 eco, fitting for immersion thermostats
(heating/cooling), easy to clean, exact positioning of the
stirrer in the case of use the stirrer under the bath.
suitable for MIXdrive 1/6/15/60 and MIXdrive 1 XS/1 eco.
Water bath made of polycarbonate, durable up to +50 C,
robust, easy to clean, suitable for MIXdrive 1/6/15/60 as
well as MIXdrive 1 XS/1 eco, fitting for immersion thermostats
(heating/cooling), easy to clean, exact positioning of the
stirrer in the case of use the stirrer under the bath.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.