제조업체/상표
2mag 40950
내부 너비(W) × 직경(D) × 높이(H)
277 mm × 537 mm × 175 mm
외부 너비(W) × 직경(D) × 높이(H)
315 mm × 575 mm × 190 mm
일반 설명
Durable, robust stainless steel bath, easy to clean, suitable for MIXdrive 6/15, fitting for immersion thermostats (heating/cooling), easy to clean, even weld and electro-polished, framed ridge formed as handle, exact positioning of the stirrer in the case of use the stirrer under the bath, stirring point mark inside the bath, left-/right stop for optimized thermostat positioning (circulation pump) for use with MIXdrive 6 / MIXdrive 15.
Required but not supplied: Z693502 or Z693510
Required but not supplied: Z693502 or Z693510
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.