특징
subdivision 1.0 mL
포장
pkg of 1 ea
tol. measuring range
0.50 mL
용량
50 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Clear borosilicate glass graduated cylinders with safety hexagonal base. Pour spout is offset of base point so that if cylinder tips the spout won′t be damaged. Hex base prevents the cylinder from rolling off a bench. Meets ASTM E 1272 Class A tolerances and specifications. Complete with plastic bumper. Graduated “To Contain”.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.