주요 문서
Z740834
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials graduated cylinder, class B, student grade
capacity 25 mL, subdivision, 0.50 mL, tol. 0.50 mL, Graduated "To Contain", plastic bumper and base
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121805
NACRES:
NB.43
특징
subdivision 0.50 mL
포장
pkg of 6 ea
tol. measuring range
0.50 mL
용량
25 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Clear borosilicate glass graduated cylinders with a removable plastic base and plastic protection bumper to guard against breakage. Class B accuracy. Graduated “To Contain”.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)