포장
pkg of 25 ea
너비 × 길이
12 in. × 12 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Spilfyter® products are made from a specially formulated, lint-free, 100% PP fabric that is virtually inert and will absorb any liquid with which they come in contact. They are able to collect up to 10 times their own weight in waste material (depending upon its viscosity) in 30s. Saturated Spilfyter® products can be landfilled, neutralized, or incinerated in accordance with federal, state and local regulations.
법적 정보
Spilfyter is a registered trademark of National Packaging Services Corp.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.