material
borosilicate glass flask
flat bottom
조인트
joint: stopper7
무균
non-sterile
특징
without cap
포장
pkg of 6 ea
부피 측정 범위
100-500 mL, accuracy: 50 mL
용량
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Clear borosilicate glass, standard wall Erlenmeyer flasks for standard laboratory use. Narrow mouth opening with beaded rim. Reference graduations and marking spot in white. ASTM E 1404, DIN 12380.
기타 정보
Browse all Erlenmeyer flasks
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z740656-6EA | 4061837642524 |